Tisk…
Benzylalkohol, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
08421-25ML-F 08421-5ML-F
08421-25ML-FEA 10570 CZK
08421-25ML-F 08421-5ML-F
Benzylalkohol, Supelco®
Benzylalkohol
Vzorec: C₆H₅CH₂OH
MW: 108.14
Bod varu: 205
Bod tání: –15.3 °C
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 101
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004599
CAS číslo: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1979e3f40084f5836692b595a2c12d1ce45b8ae2&vid=acff2b610b498056981c532017a543e1314d81bd&prid=web&clid=SAPDAM