Tisk…

Benzylalkohol 99%, pure

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol

148390010 148390025 148390250
ACRO148390010EA 2400 CZK
ACRO148390010 ACRO148390025 ACRO148390250
Benzylalkohol 99%, pure
Benzylalkohol
Vzorec: C₆H₅CH₂OH
Bod varu: 205 °C (760 mmHg)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,044 g/cm³
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004599
CAS číslo: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5380 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR