4-Phenyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
184756-10G
184756-50G
SIAL184756-10GEA
3610
CZK
SIAL184756-10G
SIAL184756-50G
4-Phenyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
4-Phenyl-1-butanol
Vzorec:
(C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH Bod varu: 140 °C (1013 hPa) Hustota: 0,975 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002971 CAS číslo: 3360-41-6 EINECS: 222-128-8 |