4-Phenyl-1-butanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A13433.09
A13433.18
A13433.30
A13433.09EA
2670
CZK
A13433.09
A13433.18
A13433.30
4-Phenyl-1-butanol ≥97%
4-Phenyl-1-butanol
Purity: 97%
CAS No.: 3360-41-6
Molecular Formula: C6H5(CH2)4OH
Formula Weight: 150.22
Flash Point:
Vzorec:
(C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH Bod varu: 138…140 °C (14 mmHg) Hustota: 0,975 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002971 CAS číslo: 3360-41-6 EINECS: 222-128-8 |