Tisk…
4-Phenyl-1-butanol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Phenylbutan-1-ol
180370100 180370500
ACRO180370100EA 2510 CZK
ACRO180370100 ACRO180370500
4-Phenyl-1-butanol 97%
4-Phenyl-1-butanol
Vzorec: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
MW: 150,22 g/mol
Bod varu: 140 °C (14 mmHg)
Hustota: 0,975 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002971
CAS číslo: 3360-41-6
EINECS: 222-128-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Optical rotation +43° to +50° (1 % in water)