Tisk…
3-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Phenyl-1-Propanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W288500-10KG W288500-1KG W288500-5KG W288500-SAMPLE
SIALW288500-10KGEA 23470 CZK
SIALW288500-10KG SIALW288500-1KG SIALW288500-5KG SIALW288500-SAMPLE
3-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Phenyl-1-propanol
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
MW: 136,19 g/mol
Bod varu: 455 °C (1013 hPa)
Bod tání: –18 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002950
CAS číslo: 122-97-4
EINECS: 204-587-6