Tisk…

3-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

140856-250G 140856-50G
SIAL140856-250GEA 1200 CZK
SIAL140856-250G SIAL140856-50G
3-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Phenyl-1-propanol
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Bod varu: 455 °C (1013 hPa)
Bod tání: –18 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002950
CAS číslo: 122-97-4
EINECS: 204-587-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR