Tisk…
3-Phenyl-1-propanol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Phenyl-1-Propanol
161310010 161312500
ACRO161310010EA 3830 CZK
ACRO161310010 ACRO161312500
3-Phenyl-1-propanol 98%
3-Phenyl-1-propanol
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
MW: 136,19 g/mol
Bod varu: 455 °C (1013 hPa)
Bod tání: –18 °C
Hustota: 1,04 g/cm³
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002950
CAS číslo: 122-97-4
EINECS: 204-587-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %