Tisk…

2-Fenylethanol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol

M-Clarity™ quality level = MQ300

W285811-100G-K W285811-1KG-K W285811-25G-K
SIALW285811-100G-KEA 7060 CZK
SIALW285811-100G-K SIALW285811-1KG-K SIALW285811-25G-K
2-Fenylethanol, Sigma-Aldrich®
2-Fenylethanol
Vzorec: C₆H₅CH₂CH₂OH
Bod varu: 432 °C (1013 hPa)
Bod tání: 103…105 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002886
CAS číslo: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07370

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR