Tisk…
2-Fenylethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W285803-10KG-K W285803-1KG-K W285803-25KG-K
SIALW285803-10KG-KEA 7720 CZK
SIALW285803-10KG-K SIALW285803-1KG-K SIALW285803-25KG-K
2-Fenylethanol, Sigma-Aldrich®
2-Fenylethanol
Vzorec: C₆H₅CH₂CH₂OH
Bod varu: 432 °C (1013 hPa)
Bod tání: 103…105 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002886
CAS číslo: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07370