Tisk…
2-Fenylethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07006.0005 8.07006.0250 8.07006.1000
8.07006.0005EA 765 CZK
8.07006.0005 8.07006.0250 8.07006.1000
2-Fenylethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Fenylethanol
Vzorec: C₆H₅CH₂CH₂OH
Bod varu: 432 °C (1013 hPa)
Bod tání: 103…105 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002886
CAS číslo: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07370
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point -27 °C
Molar Mass 122.16 g/mol
Boiling Point 219 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.08 hPa (20 °C)
Flash Point 101.5 °C
Refractive Index 1.5325 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 11.9 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 410 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials