Tisk…
2-Fenylethanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
130180010 130180025 130180050 130180100 130181000 130182500
ACRO130180010EA 2420 CZK
ACRO130180010 ACRO130180025 ACRO130180050 ACRO130180100 ACRO130181000 ACRO130182500
2-Fenylethanol 99%
2-Fenylethanol
Vzorec: C₆H₅CH₂CH₂OH
Bod varu: 219 °C (760 mmHg)
Bod tání: –27 °C
Hustota: 1,02 g/cm³
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002886
CAS číslo: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07370
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 1.016 to 1.021
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.2 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test