2-Methyl-1-phenyl-2-propanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L03679.22
L03679.36
L03679.22EA
1370
CZK
L03679.22
L03679.36
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol ≥98%
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 100-86-7
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5150
Melting Point: 23-25°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 1855608
MDL No.: MFCD00004465
Vzorec:
C₆H₅CH₂C(CH₃)(OH)CH₃ Bod varu: 215 °C Bod tání: 23…25 °C Hustota: 0,974 Bod vzplanutí: 82 °C (179 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004465 CAS číslo: 100-86-7 EINECS: 202-896-0 |