Tisk…
2-Phenyl-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: α,α-Dimethylbenzyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
P30802-5G P30802-25G
SIALP30802-5GEA 960 CZK
SIALP30802-5G SIALP30802-25G
2-Phenyl-2-propanol, Sigma-Aldrich®
2-Phenyl-2-propanol
Vzorec: C₆H₅C(OH)(CH₃)₂
MW: 136.19
Bod varu: 215
Bod tání: 33…35 °C
Hustota: 0.973 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004456
CAS číslo: 617-94-7
EINECS: 210-539-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f8edbb976395240a99a4f52addfbfe32e8c926f&vid=5b4ae0c8b87b317b3d1326768c6ff8bdaaab37f6&prid=web&clid=SAPDAM