Tisk…
2-Phenyl-2-propanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: α,α-Dimethylbenzyl alcohol
A15580.14 A15580.22 A15580.36
A15580.14EA 2260 CZK
A15580.14 A15580.22 A15580.36
2-Phenyl-2-propanol ≥98%
2-Phenyl-2-propanol
Purity: 98+% CAS No.: 617-94-7 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5196 Melting Point: 29-34° Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 1905012 MDL No.: MFCD00004456
Vzorec: C₆H₅C(OH)(CH₃)₂
MW: 136,19 g/mol
Bod varu: 215 °C
Bod tání: 29…34 °C
Hustota: 0,973
Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004456
CAS číslo: 617-94-7
EINECS: 210-539-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f8edbb976395240a99a4f52addfbfe32e8c926f&vid=5b4ae0c8b87b317b3d1326768c6ff8bdaaab37f6&prid=web&clid=SAPDAM