Tisk…
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A13071.09 A13071.18
A13071.09EA 1290 CZK
A13071.09 A13071.18
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol ≥98%
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 3840-31-1 Molecular Formula: C10H14O4 Formula Weight: 198.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5445 Boiling Point: 228°/25mm Beilstein Reference: 2104523 MDL No.: MFCD00004639
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄
Bod varu: 228 °C (25 mmHg)
Bod tání: 36…38 °C
Hustota: 1,199
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060356
CAS číslo: 3840-31-1
EINECS: 223-331-4