3,5-Dimethoxybenzyl alcohol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
(3,5-Dimethoxyphenyl)methanol
B25138.06
B25138.14
B25138.06EA
2350
CZK
B25138.06
B25138.14
3,5-Dimethoxybenzyl alcohol ≥99%
3,5-Dimethoxybenzyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 705-76-0
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₁₂O₃ MW: 168,19 g/mol Bod varu: 183…186 °C (20 mmHg) Bod tání: 46…50 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004641 CAS číslo: 705-76-0 EINECS: 211-888-6 |