2,4-Dimethoxybenzyl alcohol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
170460250
170461000
ACRO170460250EA
3240
CZK
ACRO170460250
ACRO170461000
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol 99%
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Vzorec:
C₉H₁₂O₃ MW: 168.19 Bod varu: 177…179 °C (10 mmHg) Bod tání: 37…40 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004614 CAS číslo: 7314-44-5 EINECS: 230-775-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 34 to 38 °C |
GC | ≥98.5 % |