Tisk…
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Veratryl alcohol, (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
A13396.14 A13396.22 A13396.36
A13396.14EA 1290 CZK
A13396.14 A13396.22 A13396.36
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol ≥97%
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 93-03-8 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5530 Melting Point: ca 22° Boiling Point: 297-298° Beilstein Reference: 639388 MDL No.: MFCD00004638
Vzorec: C₉H₁₂O₃
MW: 168.19
Bod varu: 297…298 °C
Bod tání: ∼ 22 °C
Hustota: 1.176
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004638
CAS číslo: 93-03-8
EINECS: 202-212-0