Tisk…
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Veratryl alcohol, (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
115490250 115491000 115495000
ACRO115490250EA 1390 CZK
ACRO115490250 ACRO115491000 ACRO115495000
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol 96%
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₂O₃
MW: 168.19
Bod varu: 296…297 °C (732 mmHg)
Bod tání: 22 °C
Hustota: 1.15 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004638
CAS číslo: 93-03-8
EINECS: 202-212-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to golden Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %