3,5-Dimethoxytoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L00809.03
L00809.06
L00809.14
L00809.03EA
1390
CZK
L00809.03
L00809.06
L00809.14
3,5-Dimethoxytoluene ≥98%
3,5-Dimethoxytoluene
Purity: 98%
CAS No.: 4179-19-5
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5225
Odour: Aromatic
Boiling Point: 244°
Beilstein Reference: 2043558
MDL No.: MFCD00015435
Vzorec:
C₉H₁₂O₂ Bod varu: 244 °C Hustota: 1,039 Bod vzplanutí: 101 °C (213 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015435 CAS číslo: 4179-19-5 EINECS: 224-048-9 |