Tisk…
2-Methoxy-p-cresol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Creosol, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzene, 2-Methoxy-p-cresol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methylguaiacol, 2-Hydroxy-5-methylanisol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W267104-100G-K W267104-10KG-K W267104-1KG-K
SIALW267104-100G-KEA 3070 CZK
SIALW267104-100G-K SIALW267104-10KG-K SIALW267104-1KG-K
2-Methoxy-p-cresol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-p-cresol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Bod varu: 219…222 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002378
CAS číslo: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 13,02599