Tisk…
2-Methoxy-p-cresol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
302880-100G 302880-25G
SIAL302880-100GEA 6230 CZK
SIAL302880-100G SIAL302880-25G
2-Methoxy-p-cresol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-p-cresol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Bod varu: 219…222 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002378
CAS číslo: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 13,02599