Tisk…
2-Methoxy-p-cresol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
413850250 413851000
ACRO413850250EA 1720 CZK
ACRO413850250 ACRO413851000
2-Methoxy-p-cresol 99%
2-Methoxy-p-cresol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Bod varu: 219…222 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2 °C
Hustota: 1,09 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002378
CAS číslo: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 13,02599
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May turn yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %