4-Ethoxybenzyl alcohol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(4-Ethoxyphenyl)methanol
A10331.09
A10331.18
A10331.09EA
2020
CZK
A10331.09
A10331.18
4-Ethoxybenzyl alcohol ≥98%
4-Ethoxybenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 6214-44-4
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₁₂O₂ MW: 152.19 Bod varu: 272…274 °C Bod tání: 32…34 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004655 CAS číslo: 6214-44-4 EINECS: 228-283-8 |