Tisk…
2-Ethoxybenzyl alcohol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (2-Ethoxyphenyl)methanol
A15477.14 A15477.22
A15477.14EA 3240 CZK
A15477.14 A15477.22
2-Ethoxybenzyl alcohol ≥98%
2-Ethoxybenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 71672-75-8 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 263-265° Beilstein Reference: 2555374 MDL No.: MFCD00004616
Vzorec: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19
Bod varu: 263…265 °C
Bod tání: 0
Hustota: 1.074
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004616
CAS číslo: 71672-75-8
EINECS: 275-811-8