Tisk…
4-Metoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Anisyl alcohol, p-Anisyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, Anise alcohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
W209910-100G-K W209910-1KG-K
SIALW209910-100G-KEA 6170 CZK
SIALW209910-100G-K SIALW209910-1KG-K
4-Metoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Metoxybenzylalkohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Bod varu: 145 °C (1013 hPa)
Bod tání: 20…24 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004653
CAS číslo: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Merck Index: 13,00608