Tisk…
4-Metoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Anisyl alcohol, p-Anisyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, Anise alcohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W209902-10KG-K W209902-1KG-K W209902-25KG-K
SIALW209902-10KG-KEA 18200 CZK
SIALW209902-10KG-K SIALW209902-1KG-K SIALW209902-25KG-K
4-Metoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Metoxybenzylalkohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17
Bod varu: 145
Bod tání: 20…24 °C
Hustota: 1.1
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004653
CAS číslo: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Merck Index: 13,00608