4-Metoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Anisyl alcohol, p-Anisyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, Anise alcohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
136905-100G
136905-500G
136905-5G
SIAL136905-100GEA
1270
CZK
SIAL136905-100G
SIAL136905-500G
SIAL136905-5G
4-Metoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Metoxybenzylalkohol
Vzorec:
C₈H₁₀O₂ Bod varu: 145 °C (1013 hPa) Bod tání: 20…24 °C Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004653 CAS číslo: 105-13-5 EINECS: 203-273-6 Merck Index: 13,00608 |