3-Methoxybenzyl alcohol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
3-(Hydroxymethyl)anisole, (3-Methoxyphenyl)methanol
A15471.14
A15471.22
A15471.14EA
1440
CZK
A15471.14
A15471.22
3-Methoxybenzyl alcohol ≥98%
3-Methoxybenzyl alcohol
Purity: 98+%
CAS No.: 6971-51-3
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 252-254°
Beilstein Reference: 2042063
MDL No.: MFCD00004637
Vzorec:
C₈H₁₀O₂ MW: 138.17 Bod varu: 252…254 °C Bod tání: 29…30 °C Hustota: 1.112 Bod vzplanutí: 109 °C (228 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004637 CAS číslo: 6971-51-3 EINECS: 230-200-5 |