Tisk…
2-Methoxybenzyl alcohol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
125760100 125760500 125762500
ACRO125760100EA 912 CZK
ACRO125760100 ACRO125760500 ACRO125762500
2-Methoxybenzyl alcohol 99%
2-Methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17
Bod varu: 248…250 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.03 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004611
CAS číslo: 612-16-8
EINECS: 210-296-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to Yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %