2-tert-Butyl-4-methoxyphenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
1-(Dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methoxybenzol, 3-BHA, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisol, Butylhydroxyanisol, Butylhydroxyanisole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20246.0100
8.20246.0500
8.20246.0025
8.20246.0100EA
1640
CZK
8.20246.0100
8.20246.0500
8.20246.0025
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Vzorec:
C₁₁H₁₆O₂ MW: 180,25 g/mol Bod varu: 267…269 °C (1013 hPa) Bod tání: 60…61 °C Hustota: 1,0587 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040484 CAS číslo: 121-00-6 EINECS: 204-442-7 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 48 - 63 °C |
Molar Mass | 180.25 g/mol |
Boiling Point | 263 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (105 °C) |
Flash Point | 130 °C |