Tisk…
4-Methylanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: p-Methylanisole
M-Clarity™ quality level = MQ100
148091-100ML 148091-1L
SIAL148091-100MLEA 823 CZK
SIAL148091-100ML SIAL148091-1L
4-Methylanisole, Sigma-Aldrich®
4-Methylanisole
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Bod varu: 174 °C (1013 hPa)
Bod tání: –36 °C
Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008413
CAS číslo: 104-93-8
EINECS: 203-253-7
UN: 3271
ADR: 3,III