Tisk…
3,5-Dinitrobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
184144-100G 184144-25G 184144-5G
SIAL184144-100GEA 33680 CZK
SIAL184144-100G SIAL184144-25G SIAL184144-5G
3,5-Dinitrobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dinitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆N₂O₅
Bod tání: 98 °C
MDL Number: MFCD00007235
CAS číslo: 71022-43-0
EINECS: 275-131-1