6-Nitro-m-cresol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Methyl-2-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-6-nitrobenzene
160150250
160151000
ACRO160150250EA
1130
CZK
ACRO160150250
ACRO160151000
6-Nitro-m-cresol 97%
6-Nitro-m-cresol
Vzorec:
C₇H₇NO₃ MW: 153,14 g/mol Bod tání: 53…56 °C Bod vzplanutí: 109 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007111 CAS číslo: 700-38-9 EINECS: 211-843-0 UN: 2446 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to yellow-green Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 56 °C |
GC | ≥96.0 % |