Tisk…
4-Nitrobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (4-Nitrophenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
N12821-100G N12821-25G
SIALN12821-100GEA 3530 CZK
SIALN12821-100G SIALN12821-25G
4-Nitrobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod varu: 321 °C (1013 hPa)
Bod tání: 90…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007376
CAS číslo: 619-73-8
EINECS: 210-611-6