Tisk…
4-Nitrobenzyl alcohol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (4-Nitrophenyl)methanol
128520250 128521000
ACRO128520250EA 1230 CZK
ACRO128520250 ACRO128521000
4-Nitrobenzyl alcohol 99%
4-Nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod varu: 185 °C (12 mmHg)
Bod tání: 92…95 °C
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007376
CAS číslo: 619-73-8
EINECS: 210-611-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
GC ≥98.5 %