Tisk…
3-Nitrobenzyl alcohol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (3-Nitrophenyl)methanol
A15040.14 A15040.22
A15040.14EA 1720 CZK
A15040.14 A15040.22
3-Nitrobenzyl alcohol ≥98%
3-Nitrobenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 619-25-0 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5755 Melting Point: 29-33° Boiling Point: 175-180°/3mm Beilstein Reference: 2044769 MDL No.: MFCD00007273
Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod varu: 175…180 °C (3 mmHg)
Bod tání: 29…33 °C
Hustota: 1,300
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007273
CAS číslo: 619-25-0
EINECS: 210-588-2