Tisk…
2-Nitrobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2-Nitrophenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
N12805-100G N12805-25G
SIALN12805-100GEA 5600 CZK
SIALN12805-100G SIALN12805-25G
2-Nitrobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153.14
Bod varu: 270
Bod tání: 71…72 °C
MDL Number: MFCD00007186
CAS číslo: 612-25-9
EINECS: 210-302-6