Tisk…
2-Nitrobenzyl alcohol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2-Nitrophenyl)methanol
A15496.14 A15496.22 A15496.36
A15496.14EA 1710 CZK
A15496.14 A15496.22 A15496.36
2-Nitrobenzyl alcohol ≥97%
2-Nitrobenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 612-25-9 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 270° MDL No.: MFCD00007186
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153.14
Bod varu: 270 °C
Bod tání: 70…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007186
CAS číslo: 612-25-9
EINECS: 210-302-6