Tisk…
2-Nitrobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2-Nitrophenyl)methanol
128510250 128511000 128510050
ACRO128510250EA 1890 CZK
ACRO128510250 ACRO128511000 ACRO128510050
2-Nitrobenzyl alcohol 97%
2-Nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153.14
Bod varu: 270 °C (760 mmHg)
Bod tání: 69…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007186
CAS číslo: 612-25-9
EINECS: 210-302-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥96.0 %