Tisk…
5-Methyl-2-nitroanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Methyl 6-nitro-m-tolyl ether, 3-Methoxy-4-nitrotoluene, 2-Methoxy-4-methyl-1-nitrobenzene, 1-Methoxy-3-methyl-6-nitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
281514-25G 281514-5G
SIAL281514-25GEA 5330 CZK
SIAL281514-25G SIAL281514-5G
5-Methyl-2-nitroanisole, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-2-nitroanisole
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007367
CAS číslo: 38512-82-2
EINECS: 253-975-1
UN: 2446
ADR: 6.1,III