Tisk…

Benzyl(methyl)amine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: N-Benzylmethylamine, N-Methyl-1-phenylmethanamine, N-Methylbenzylamine

M-Clarity™ quality level = MQ100

B25606-100ML B25606-500ML B25606-5ML
SIALB25606-100MLEA 1240 CZK
SIALB25606-100ML SIALB25606-500ML SIALB25606-5ML
Benzyl(methyl)amine, Sigma-Aldrich®
Benzyl(methyl)amine
Vzorec: C₆H₅CH₂NHCH₃
MW: 121,18 g/mol
Bod varu: ∼184 °C (1013 hPa)
Bod tání: –55 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008289
CAS číslo: 103-67-3
EINECS: 203-133-4
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=067337f4cbd3ebd20fe522a5bac5c9f29cb10e6a&vid=fab9de39bcd5ba3758c9402492897f6aed55e8ee&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR