Tisk…
2,4-Diaminotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methyl-1,3-Phenylenediamine, 1,3-Diamino-4-methylbenzene, Toluene-2,4-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
101915-250G 101915-50G
SIAL101915-250GEA 7670 CZK
SIAL101915-250G SIAL101915-50G
2,4-Diaminotoluene, Sigma-Aldrich®
2,4-Diaminotoluene
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Bod varu: 292 °C (1013 hPa)
Bod tání: 99 °C
Hustota: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007804
CAS číslo: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III