2,4-Diaminotoluene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Methyl-1,3-Phenylenediamine, 1,3-Diamino-4-methylbenzene, Toluene-2,4-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03269.0005
8.03269.0250
8.03269.1000
8.03269.0005EA
741
CZK
8.03269.0005
8.03269.0250
8.03269.1000
2,4-Diaminotoluene for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,4-Diaminotoluene
Vzorec:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol Bod varu: 292 °C (1013 hPa) Bod tání: 99 °C Hustota: 1,045 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007804 CAS číslo: 95-80-7 EINECS: 202-453-1 UN: 1709 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 35 g/l (20 °C) |
Melting Point | 96 - 99 °C |
Molar Mass | 122.17 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Boiling Point | 284 - 286 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1 hPa (106 °C) |
Flash Point | 169 °C |
Ignition Point | 520 °C |