Tisk…
2,4-Diaminotoluene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
146600010 146600250 146602500
ACRO146600010EA 20410 CZK
ACRO146600010 ACRO146600250 ACRO146602500
2,4-Diaminotoluene 98%
2,4-Diaminotoluene
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Bod varu: 283…285 °C (760 mmHg)
Bod tání: 97…101 °C
Hustota: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007804
CAS číslo: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark grey to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 102 °C
HPLC ≥97.5 %