Tisk…
2,6-Diaminotoluene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L04278.06 L04278.14
L04278.06EA 1190 CZK
L04278.06 L04278.14
2,6-Diaminotoluene 97%
2,6-Diaminotoluene
Purity: 97% CAS No.: 823-40-5 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Melting Point: 104-106° Beilstein Reference: 2079476 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007800
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Bod varu: 280…282 °C (1013 hPa)
Bod tání: 104…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007800
CAS číslo: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III