Tisk…
2,6-Diaminotoluene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Diamino-2-methylbenzene, Toluene-2,6-diamine
164680250 164680050
ACRO164680250EA 4270 CZK
ACRO164680250 ACRO164680050
2,6-Diaminotoluene 98%
2,6-Diaminotoluene
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Bod varu: 289 °C (760 mmHg)
Bod tání: 102…107 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007800
CAS číslo: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark grey to brown to black Powder or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %