Tisk…
3,4-Diaminotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,2-Diamino-4-methylbenzene, Toluene-3,4-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
33380-100G-F 33380-500G-F
SIAL33380-100G-FEA 1150 CZK
SIAL33380-100G-F SIAL33380-500G-F
3,4-Diaminotoluene, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminotoluene
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 86…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007728
CAS číslo: 496-72-0
EINECS: 207-826-2