Tisk…
2,3-Diaminotoluene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Methylbenzene-1,2-diamine, Toluene-2,3-diamine, 1,2-Diamino-3-methylbenzene
305670050 305670010
ACRO305670050EA 3600 CZK
ACRO305670050 ACRO305670010
2,3-Diaminotoluene 97%
2,3-Diaminotoluene
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Bod tání: 58…63 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011589
CAS číslo: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5
UN: 2811
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown to dark brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %